SML0091
L-Dopa ethyl ester
≥98% (HPLC)
別名:
3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine ethyl ester, 3-Hydroxy-L-tyrosine ethyl ester, Etilevodopa, L-Dopa ethyl ester, L-Dopa-Et, Levodopa ethyl ester, O-Ethyl-DOPA, TV-1203
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +15 to +19°, c = 1 in methanol ([α]/D)
色
white to tan
溶解性
H2O: ≥12 mg/mL at warmed to 60 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H15NO4/c1-2-16-11(15)8(12)5-7-3-4-9(13)10(14)6-7/h3-4,6,8,13-14H,2,5,12H2,1H3/t8-/m0/s1
InChI Key
NULMGOSOSZBEQL-QMMMGPOBSA-N
遺伝子情報
human ... DRD3(1814)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0091-25MG:
SML0091-BULK:
SML0091-VAR:
SML0091-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック