製品名
(−)-3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-2-メチル-L-アラニン セスキ水和物, 99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D −13°, c = 1 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O.O.O.C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O.C[C@](N)(Cc2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O
InChI
1S/2C10H13NO4.3H2O/c2*1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6;;;/h2*2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15);3*1H2/t2*10-;;;/m00.../s1
InChI Key
YKFCISHFRZHKHY-NGQGLHOPSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
857416-5G:
857416-VAR:
857416-BULK:
857416-1G:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
857416-1G | |
857416-5G | 4061833032275 |