保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]1(CCCN1C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C30H36N6O9/c1-18(31-25(37)14-15-26(38)39)27(40)32-19(2)30(43)35-16-6-9-24(35)29(42)34-23(17-20-7-4-3-5-8-20)28(41)33-21-10-12-22(13-11-21)36(44)45/h3-5,7-8,10-13,18-19,23-24H,6,9,14-17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,42)(H,38,39)/t18-,19-,23-,24-/m0/s1
InChI Key
LKDMKWNDBAVNQZ-WJNSRDFLSA-N
遺伝子情報
human ... FKBP10(60681)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
アプリケーション
- 骨髄溶解質におけるカテプシンGアッセイ用の基質、
- セリンプロテアーゼサブチリシンカールスバーグ(SC)のタンパク質分解活性アッセイ、
- プロテアーゼアッセイにおける好中球エラスターゼ、トリプシンおよびキモトリプシン用の基質。
生物化学的/生理学的作用
基質
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7388-500MG:
S7388-250MG:
S7388-100MG:
S7388-VAR:
S7388-25MG:
S7388-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.