product name
N-スクシニル-L-フェニルアラニン-p-ニトロアニリド, protease substrate
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
溶解性
dioxane: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C19H19N3O6/c23-17(10-11-18(24)25)21-16(12-13-4-2-1-3-5-13)19(26)20-14-6-8-15(9-7-14)22(27)28/h1-9,16H,10-12H2,(H,20,26)(H,21,23)(H,24,25)/t16-/m0/s1
InChI Key
KNBLWBFJHZHYFG-INIZCTEOSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S2628-250MG:
S2628-BULK:
S2628-5G:
S2628-1G:
S2628-VAR:
S2628-500MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.