アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
色
white to off-white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C30H36N6O9/c1-18(31-25(37)14-15-26(38)39)27(40)32-19(2)30(43)35-16-6-9-24(35)29(42)34-28(41)23(17-20-7-4-3-5-8-20)33-21-10-12-22(13-11-21)36(44)45/h3-5,7-8,10-13,18-19,23-24,33H,6,9,14-17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,40)(H,38,39)(H,34,41,42)/t18-,19-,23-,24-/m0/s1
InChI Key
NZSFNPKTEBHXQS-WJNSRDFLSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G
警告
WGK
WGK 3
Jan Code
573462-25MG:
573462-0GM:
573462-MG:
573462-500MG:
試験成績書(COA)