Merck
HPLCによるエラスターゼの分析、Discovery® BIO PolyMA-SCX、イオン交換
HPLCによるエラスターゼの分析、Discovery® BIO PolyMA-SCX、イオン交換 application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
エラスターゼ ブタ膵臓由来
Type III, lyophilized powder, Protein 55-85 %, ≥4.0 units/mg protein
エラスターゼ ブタ膵臓由来
lyophilized powder, suitable for cell culture
エラスターゼ ブタ膵臓由来
Type IV, Protein 50-90 %, lyophilized powder, ≥4.0 units/mg protein (biuret)
エラスターゼ ヒト白血球由来
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein (Bradford)
エラスターゼ ブタ膵臓由来
Type I, ≥4.0 units/mg protein
エラスターゼ ブタ膵臓由来
powder, white, ≥10 U/mg
エラスターゼ ブタ膵臓由来
lyophilized, powder, white, ~8 U/mg
CONDITIONS
column
Discovery BIO PolyMA-SCX, 5cm × 4.6mm, 5μm particles (59601-U)
mobile phase
[A] 20 mM sodium phosphate, pH 7.0; [B] 20 mM sodium phosphate, 0.5 M NaCl, pH 7.0
gradient
0 to 100% B in 30 min. (linear)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 280 nm
injection
10 μL
詳細
アナリシスノート
Discovery BIO PolyMA-SCXとPolyMA-WAXカラムは、様々なタンパク質で鋭く、効率のよいピークをみせます。