安全性情報
A6150
Sigma-Aldrich
α1-アンチトリプシン ヒト血漿由来
salt-free, lyophilized powder
別名:
α1-プロテイナーゼインヒビター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
由来生物
human plasma
品質水準
フォーム
salt-free, lyophilized powder
濃度
≥60% (biuret)
テクニック
inhibition assay: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
≤10 mgで1.0 mgのトリプシンを10,000 BAEE単位/mgタンパク質の活性で阻害すると予想されます。≤10 mgで約1.0 mgのα-キモトリプシンを40~50 BTEE単位/mgタンパク質の活性で阻害すると予想されます。
セリンプロテア-ゼインヒビタ-で、トリプシン、キモトリプシン、膵エラスタ-ゼと顆粒球エラスタ-ゼ、そしてアクロシンを阻害します。有効濃度は、プロテイナ-ゼと等モルです。
セリンプロテアーゼインヒビターで、トリプシン、キモトリプシン、膵エラスターゼと顆粒球エラスターゼ、そしてアクロシンを阻害します。有効濃度は、プロテイナーゼと等モルです。遺伝性のα1-抗トリプシン欠損およびある種の自己免疫状態の影響は、in vivoで制御されていないタンパク質分解が原因です。直接的α1-抗トリプシン補充療法は、I型糖尿病の動物モデルで有望であることが示されています。
セリンプロテアーゼインヒビターであり、トリプシン、キモトリプシン、膵エラスターゼと顆粒球エラスターゼ、アクロシンを阻害します。有効濃度は、プロテイナーゼと等モルです。遺伝性のα1-抗トリプシン欠損およびある種の自己免疫状態の影響は、in vivoで制御されていないタンパク質分解が原因です。直接的α1-抗トリプシン補充療法は、I型糖尿病の動物モデルで有望であることが示されています。
注意
0.01%NaN3を含有するストック水溶液は、数ヶ月間安定です。溶液は-80°Cで保存できますが、再凍結は避けてください。pH 5.5以下で不安定です。一部の非セリンプロテイナーゼにより、また、活性部位のメチオニン残基の酸化により不活化されます。
調製ノート
クロマトグラフィ-により調製、一部精製済
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A6150-5MG:
A6150-CP:
A6150-100MG:
A6150PROC:
A6150-VAR:
A6150-25MG:
A6150-500MG:
A6150-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tian-Hui Yang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 201(5), 1389-1399 (2018-07-20)
Proteinase 3 (P3), a serine protease expressed by myeloid cells, localized within azurophil granules, and also expressed on the cellular membrane of polymorphonuclear neutrophils (PMN), is the target of autoimmunity in granulomatosis with polyangiitis. PR1, an HLA-A2 restricted nonameric peptide
Cynthia L Bristow et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 180(1), 492-499 (2007-12-22)
To identify positive or negative factors for HIV-1 infectivity, clones from the U937 promonocytic cell line that express similar levels of CD4 and CXCR4, but differ in HIV-1 susceptibility, were compared. In contrast to HIV-1 permissive clone 10 (plus), nonpermissive
Kathirvel Alagesan et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 409(2), 529-538 (2016-12-03)
Glycopeptide enrichment is a crucial step in glycoproteomics for which hydrophilic interaction chromatography (HILIC) has extensively been applied due to its low bias towards different glycan types. A systematic evaluation of applicable HILIC mobile phases on glycopeptide enrichment efficiency and
Ekaterina Mindel et al.
Journal of neuroscience research, 99(3), 966-976 (2020-12-10)
Many coagulation factor proteases are increased in the brain during ischemic stroke. One of these proteases is plasmin. In this study we established a novel method for direct quantitative measurement of plasmin activity in male mouse brain slices using a
C M de Bont et al.
Clinical and experimental immunology, 199(1), 1-8 (2019-10-30)
Neutrophils can form neutrophil extracellular traps (NETs) to capture microbes and facilitate their clearance. NETs consist of decondensed chromatin decorated with anti-microbial proteins. Here, we describe the effect of neutrophil proteases on the protein content of NETs. We show that
資料
Enzyme Explorer Product Application Index for Elastase. Leukocyte elastase is a 29KDa serine endoprotease of the Proteinase S1 Family. It exists as a single 238 amino acid-peptide chain with four disulfide bonds.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.