powder
mp
227-229 °C (lit.)
SMILES記法
NC(CP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI Key
LBTABPSJONFLPO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GRM1(2911) , GRM2(2912) , GRM3(2913) , GRM4(2914) , GRM5(2915) , GRM6(2916) , GRM7(2917) , GRM8(2918)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A4910-100MG:
A4910-VAR:
A4910-BULK:
A4910-25MG:
A4910-250MG:
A4910-1G:
試験成績書(COA)