91255
Myricitrin
≥99.0% (HPLC)
別名:
3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavone 3-O-rhamnoside, Myricetin 3-O-α-L-rhamnopyranoside, Myricetin 3-O-rhamnoside, Myricitroside
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
色
light yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c1-6-14(26)17(29)18(30)21(31-6)33-20-16(28)13-9(23)4-8(22)5-12(13)32-19(20)7-2-10(24)15(27)11(25)3-7/h2-6,14,17-18,21-27,29-30H,1H3/t6-,14-,17+,18+,21-/m0/s1
InChI Key
DCYOADKBABEMIQ-OWMUPTOHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
91255-VAR:
91255-1MG:
91255-BULK:
91255-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック