67268
Myricitrin
analytical standard
別名:
3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavone 3-O-rhamnoside, Myricetin 3-O-α-L-rhamnopyranoside, Myricetin 3-O-rhamnoside, Myricitroside
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c1-6-14(26)17(29)18(30)21(31-6)33-20-16(28)13-9(23)4-8(22)5-12(13)32-19(20)7-2-10(24)15(27)11(25)3-7/h2-6,14,17-18,21-27,29-30H,1H3/t6-,14-,17+,18+,21-/m0/s1
InChI Key
DCYOADKBABEMIQ-OWMUPTOHSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
67268-VAR:
67268-BULK:
67268-10MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)