Merck
1351800
USP
イソラムネチン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3′-メチルケルセチン, 3′-メトキシ-3,4′,5,7-テトラヒドロキシフラボン, 3,4′,5,7-テトラヒドロキシ 3′-メトキシフラボン, イソラムネトール, ケルセチン 3′-メチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O7
CAS番号:
分子量:
316.26
Beilstein:
44723
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
isorhamnetin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-4-7(2-3-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
InChI Key
IZQSVPBOUDKVDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Isorhamnetin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Quercetin
  • Ginkgo Capsules
  • Ginkgo Tablets
  • Powdered Ginkgo Extract
  • Ginkgo
生物化学的/生理学的作用
イソラムネチンは、脂肪幹細胞の分化を妨害して脂肪生成を阻害します。このメカニズムには、βカテニンの安定化とWntシグナル経路の上方制御が関与しています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1351800-30MG:
1351800-15MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ケルセチン phyproof® Reference Substance
PHL89262
ケルセチン