Merck
PHR1488
Supelco
ケルセチン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ケルセチン 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O7 · xH2O
CAS番号:
分子量:
302.24 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001009
traceable to USP 1592409
APIファミリー
quercetin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H]O[H].Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,16-19,21H;1H2
InChI Key
OKXFBEYCJRMINR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ケルセチンは強い抗酸化特性を持つフラバノールです。ケルセチンは、フリーラジカルを除去し、遷移金属イオンを結合する能力があるため、多くの疾患のための栄養補助および生理化学的治療薬として一般的に使用されています。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に社内ワーキングスタンダードの調製に便利でコスト効果の高い代替物を提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
ケルセチンは、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)および分光光度法による生体サンプルおよび医薬製剤中の分析対象物を分析するための医薬品標準物質として使用される場合があります。
アナリシスノート
これらの二次標準は、USP、EP、およびBPの一次標準への多重トレーサビリティを提供します(適用できない場合もあります)。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。この CRM の使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
本物質の分析試験証明書の例を参照する場合は、下の欄にLRAB7760を入力してください。この証明書は一例であり、入手されたロットのものではない可能性があります。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PHR1488-1G-PW:
PHR1488-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Determination of quercetin and kaempferol in human urine after orally administrated tablet of ginkgo biloba extract by HPLC
Wang FM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 33(2), 317-321 (2003)
Simultaneous spectrophotometric determination of rutin, quercetin and ascorbic acid in drugs using a Kalman Filter approach
Hassan HNA, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 20(1-2), 315-320 (1999)
Gabriella Testa et al.
PloS one, 9(5), e96795-e96795 (2014-05-08)
Chronic inflammatory events appear to play a fundamental role in Alzheimer's disease (AD)-related neuropathological changes, and to result in neuronal dysfunction and death. The inflammatory responses observed in the AD brain include activation and proliferation of glial cells, together with
Yingying Meng et al.
The Plant cell, 31(11), 2751-2767 (2019-09-19)
Carotenoids are a group of natural tetraterpenoid pigments with indispensable roles in the plant life cycle and the human diet. Although the carotenoid biosynthetic pathway has been well characterized, the regulatory mechanisms that control carotenoid metabolism, especially in floral organs
Guozheng Huang et al.
European journal of medicinal chemistry, 81, 15-21 (2014-05-14)
Two sets of carbamates based on the natural alkaloid evodiamine were designed, synthesized and evaluated as potential butyrylcholinesterase inhibitors. Although a set of carbamates of 3-hydroxyevodiamine (10a-f) is inactive both at AChE and BChE, carbamates of 5-deoxo-3-hydroxyevodiamine (11a-f) exhibit much