Merck
PHL89314
イソラムネチン
phyproof® Reference Substance
別名:
3′-メチルケルセチン, 3′-メトキシ-3,4′,5,7-テトラヒドロキシフラボン, 3,4′,5,7-テトラヒドロキシ 3′-メトキシフラボン, イソラムネトール, ケルセチン 3′-メチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O7
CAS番号:
分子量:
316.26
Beilstein:
44723
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-4-7(2-3-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
InChI Key
IZQSVPBOUDKVDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
イソラムネチンは、脂肪幹細胞の分化を妨害して脂肪生成を阻害します。このメカニズムには、βカテニンの安定化とWntシグナル経路の上方制御が関与しています。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)