安全性情報
870859P
Avanti
C2:0 L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Acetyl L-carnitine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18ClNO4
分子量:
239.70
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x25 mg (870859P-25MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870859P-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870859P-VAR:
870859P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)