安全性情報
870871P
Avanti
C12:1 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Dodec-2E-enoyl L-carnitine (HCl salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H36ClNO4
CAS番号:
分子量:
377.95
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 x 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Cancer Research
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870871P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870871P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)