Merck
870875P
Avanti
Malonyl-L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Malonylcarnitine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO6
CAS番号:
分子量:
247.25
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 x 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](C[C@H](OC(=O)CC(=O)[O-])CC(=O)O)(C)(C)C
InChI Key
ZGNBLKBZJBJFDG-SSDOTTSWSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870875P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870875P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)