Merck
91499
Supelco
Glutaryl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
別名:
L-Carnitine lithium glutarate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21NO6 · xLi+
CAS番号:
分子量:
275.30 (free acid basis)
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥92.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -25.0 to -19.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O.C
InChI
1S/C12H21NO6/c1-13(2,3)8-9(7-11(16)17)19-12(18)6-4-5-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H-,14,15,16,17)/t9-/m1/s1
InChI Key
NXJAXUYOQLTISD-SECBINFHSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
91499-50MG:
91499-BULK:
91499-10MG:
91499-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)