Merck
92107
Supelco
O-アセチル-L-カルニチン 塩酸塩
analytical standard
別名:
(R)-3-アセトキシ-4-(トリメチルアンモニオ)酪酸 塩酸塩, (R)-(-)-2-アセチルオキシ-3-カルボキシ-N,N,N-トリメチル-1-プロパンアミニウムクロライド, ALC, ALCAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
239.70
Beilstein:
4340103
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NB.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (AT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]/D -27.0±2.0°, c = 1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
white to off-white
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1
InChI Key
JATPLOXBFFRHDN-DDWIOCJRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acetyl carnitine is one of the major acylcarnitines produced during the transport of long-chain fatty acids in the body.
アプリケーション
O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride may be used as a precursor for the preparation of O-Acetyl-L-carnitine, which in turn may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in biological samples by hydrophilic interaction liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HILIC-MS/MS) technique.
生物化学的/生理学的作用
ミトコンドリア膜を横断してアセチル基を輸送する内因性ミトコンドリア代謝物。内因性アセチルカルニチンは、老齢ラットにおいてミトコンドリア機能を増強します。コエンザイムAへの酢酸供与体として、中枢と末梢のアセチルコリンの合成と機能を高めます。アセチルカルニチンは抗侵害受容作用を持ち、この作用はムスカリン性コリン受容体またはmGlu2グルタミン酸受容体の活性増強により媒介される可能性があります。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
92107-10MG:
92107-VAR:
92107-BULK:
92107-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rapid and sensitive HILIC-MS/MS analysis of carnitine and acetylcarnitine in biological fluids
Isaguirre AC, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405(23), 7397-7404 (2013)