主要文書
8.41774
Sigma-Aldrich
DL-Carnitine hydrochloride
for synthesis
別名:
DL-Carnitine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16ClNO3
CAS番号:
分子量:
197.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
207-309-1
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
pH
1.8-2.5 (100 g/L in H2O)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[N+](CC(O)CC(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI Key
JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 194 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3