product name
L-カルニチン 塩酸塩, synthetic, ≥98%
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
色
white
mp
142 °C
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
InChI Key
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C0283-5G:
C0283-1G:
C0283-25G:
C0283-BULK:
C0283-VAR:
C0283-10MG:
C0283-100G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
in Microglia Stimulated with Palmitic Acid through Mechanisms
Involving Estrogen Receptor Beta