Merck
55184
Supelco
trans-2-Octenoyl-L-carnitine
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-octenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt inner salt, C8:1-Carnitine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H27NO4
CAS番号:
分子量:
285.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤10.0% water
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI Key
LOSHAHDSFZXVCT-WTNCMQEWSA-N
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
55184-10MG:
55184-VAR:
55184-50MG:
55184-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)