Merck
13975
Supelco
trans-2-Octenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-octenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15D3H24NO4
分子量:
288.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -17.0 to -11.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(/C=C/CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI Key
LOSHAHDSFZXVCT-ZOXAIFRYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
13975-VAR:
13975-10MG:
13975-BULK:
13975-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)