安全性情報
54334-U
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPEチューブ
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
別名:
フロリジル、ケイ酸マグネシウム、SPE カートリッジチューブ、6 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
PTFE frit
glass hardware
品質水準
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 1 g
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
Matrix
magnesium silicate base material
マトリックス活性基
Florisil phase
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelclean LC-Florisil® SPEチューブは、PPハードウェアおよびPEフリットからの溶出物を減らす目的で環境分析に一般的に使用されています。
法的情報
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
54334-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)