Merck
SLHVX13TL
Millipore
Millex® PVDFシリンジフィルター
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
別名:
0.45 μm PVDFシリンジフィルター, Millex-HVシリンジフィルター, デュラポア® PVDFシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
polypropylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
101 L/min flow rate
101 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
48 mm
直径
13 mm
ろ過面積
0.8 cm2
容量
10 mL
yellow
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm
入力
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
泡立ち点
≥1.5 bar, air with water at 23 °C
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
輸送温度
ambient
詳細
Durapore(PVDF)メンブレンを用いた非滅菌Millex®シリンジフィルターの概要
•お客様のサンプルとの相互作用を最低限に抑え回収率を最大にするための低いタンパク質結合
•水溶液と穏やかな有機溶液に適応
•アプリケーションのニーズに応えるため孔径0.22 μmと0.45 μm、および3種類の直径が利用可能
•ハウジング素材はポリプロピレンまたは高密度ポリエチレン(HDPE)で、抽出物のレベルが低く、化学適合性が幅広い
複数のパックサイズを利用可能:
最後がNSのカタログ番号(-------NS):1パックあたり50
最後がNLのカタログ番号(-------NL):1パックあたり100
最後がTLのカタログ番号(-------TL):1パックあたり100。これらのシリンジフィルターにはチューブアウトレットが付いています。
最後がNBのカタログ番号(-------NB):1パックあたり250
最後がNKのカタログ番号(-------NK):1パックあたり1000
アプリケーション:
UHPLC、HPLC、LC-MS、および質量分析前のサンプルろ過、溶媒ろ過、生物学的サンプルおよびタンパク質溶液のろ過
フィルターコード:HV
包装
非滅菌
規格
実験室での一般的用途のみ
物理的形状
色コード:黄色
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
フィルトレーション(ろ過)は、溶出試験において、溶出プロセスを終了して、HPLC分析用のサンプルを調製するために実行されます。このページでは、溶出試験におけるフィルトレーション(ろ過)の重要性と親水性PTFE Millex®シリンジフィルターの有用性について説明します。
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.