おすすめの製品
使用法
1 sufficient for 50 preparations
テクニック
DNA extraction: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
.
アプリケーション
- extract total RNA containing miRNA from grape edible plant derived exosome-like nanoparticles (EPDEN).
- isolate small RNA from S.sirkka and S. napiecek, and S. arctica.
- extract miRNA, from frozen rat livers for miRNA analysis.
特徴および利点
- Designed to enhance the efficiency of isolating microRNA and other small RNA molecules directly from a wide range of biological sources.
- Enables fast and efficient extraction and concentration of miRNA in 30 minutes for downstream applications.
- Can extract high-purity miRNA with no detectable large RNA
- No dangerous organic extractions are involved.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
資料
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
関連コンテンツ
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、CRISPR、Cas9、合成ガイドRNA(sgRNA)、およびジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)などの遺伝子編集とサイレンシング工学技術の有力なプロバイダーです。
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).