詳細
.
アプリケーション
- prepare small RNA
- enrich small RNAfractions from the human astrocytes for small RNA sequencing and bioinformatics analysis
- isolate small RNA from Vigna mungo tissues
- extract miRNAs to detect the expression of miRNA-16
特徴および利点
- Developed to enhance the efficiency of isolating microRNA and other small RNA molecules directly from a wide range of biological samples.
- Facilitates rapid and effective extraction and concentration of miRNA in 30 minutes for downstream applications.
- Capable of extracting miRNA with high purity with no detectable large RNA.
- Hazardous organic extractions are not involved.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、CRISPR、Cas9、合成ガイドRNA(sgRNA)、およびジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)などの遺伝子編集とサイレンシング工学技術の有力なプロバイダーです。