包装
pkg of 100 g
パラメーター
100 °C max. temp.
湿度
~49%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (highly porous)
粒径
16-50 mesh
使用pH
0-9
キャパシティ
1.5 meq/mL by wetted bed volume
3.0 meq/g by dry weight
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Diaion® WA30遊離塩基は、高分子量有機酸用の陰イオン交換樹脂です。梅干から塩と選択的な有機酸を除去するために、電気透析と組み合わせて使用されてきました。
高分子量有機酸最高クラスの弱塩基性陰イオン交換樹脂です。また、強力な脱色機能も備えています。樹脂の用途は次のようなものがあります。水処理、コーンシロップ、甜菜糖、ブドウ糖の前処理、ホルマリン、グリセリン、酵素の精製、および弱塩基触媒として。この樹脂は、FDA食品添加物規制21 CFR 173.25の要件を満たしています。
法的情報
Diaion is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
13541:
13541-BULK:
13541-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
W Takatsuji et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 88(3), 348-351 (2005-10-20)
With the aim of repeatedly reusing the solution used to season salted ume (Japanese apricot), we investigated its desalting and deacidification by electrodialysis, precipitation, and adsorption. Although NaCl and acids could be easily removed from used seasoning solution by electrodialysis