アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
(powder, crystals, or granules)
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤1500 (trace metals analysis)
色
white to off-white
mp
1583 °C
溶解性
water: slightly soluble
密度
2.54 g/cm3
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
InChI Key
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
In general, sodium phosphate tribasic is used as:
- component in the preparation of solid crystals of calcium hydroxyapatite substituted by strontium
- block buffer to study segmental and subcellular distribution of CFTR in the kidney
- pH control agent, water hardness precipitation, laboratory reagent, phosphatizing reagent.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
935670-VAR:
935670-100G:
935670-1KG:
935670-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)