Merck
C2210000
シスプラチン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
cis-ジアンミン白金(II) ジクロリド, cis-ジクロロジアンミン 白金(II), cis-白金(II) ジアンミンジクロリド, シスプラチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pt(NH3)2Cl2
CAS番号:
分子量:
300.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cisplatin
メーカー/製品名
EDQM
mp
270 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。製品は、現行の薬局方に基づいて提供および明示されています。SDS および製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権限の下で作成、発行されています。
更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてださい。
アプリケーション
本欧州薬局方標準品は、欧州薬局方で特別に規定された場合にのみ使用することを目的としています。その他の用途への適合性は保証されず、ユーザーが単独で責任を負います。この標準品は、ヒトまたは動物での使用を目的としていません。
欧州薬局方に従い、以下に示す溶液を調製するために確立:
  • 第0599条に従って、赤外吸収スペクトル測定法および薄層クロマトグラフィーによる確認試験、類縁物質の試験、シスプラチンの液体クロマトグラフィー(General text 2.2.29)を用いた定量における標準溶液
  • 第1081条に従って、液体クロマトグラフィーを用いたカルボプラチン類縁物質の試験における標準溶液(b)(General text 2.2.29)
生物化学的/生理学的作用
強力な抗悪性腫瘍プラチナ製剤です。DNAジヌクレオチドd(pGpG)との間に細胞毒性付加体を形成し、鎖内架橋を誘導します。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C2210000-1EA:
C2210000-100MG:
C2210000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cisplatin
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 2231-2232 (2009)
Michael F Milosevic et al.
International journal of cancer, 135(7), 1692-1699 (2013-08-02)
Radiotherapy (RT) with concurrent cisplatin (CRT) is standard treatment for locally advanced cervical cancer. However, not all patients benefit from the addition of cisplatin to RT alone. This study explored the value of pretreatment tumor interstitial fluid pressure (IFP) and
Yi-Long Wu et al.
The Lancet. Oncology, 14(8), 777-786 (2013-06-21)
The results of FASTACT, a randomised, placebo-controlled, phase 2 study, showed that intercalated chemotherapy and erlotinib significantly prolonged progression-free survival (PFS) in patients with advanced non-small-cell lung cancer. We undertook FASTACT-2, a phase 3 study in a similar patient population.
James Chih-Hsin Yang et al.
The Lancet. Oncology, 16(2), 141-151 (2015-01-16)
We aimed to assess the effect of afatinib on overall survival of patients with EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma through an analysis of data from two open-label, randomised, phase 3 trials. Previously untreated patients with EGFR mutation-positive stage IIIB or IV
Vicente Fresquet et al.
Blood, 123(26), 4111-4119 (2014-05-03)
Acquired resistance to targeted drugs is emerging as an obstacle to successful cancer treatment. Recently, a BCL2-selective BH3 mimetic termed ABT-199 showed promising therapeutic results in BCL2-dependent tumors. Based on its high affinity for BCL2, we studied potential mechanisms conferring
資料
Antineoplastic agents separated with excellent resolution.