Merck
870326P
Avanti
C12:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Lauroyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H29D9ClNO4
分子量:
389.02
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (870326P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
lipidomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
InChI Key
PDBBUDRTWRVCFN-KIYCHUIWSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870326P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870326P-1MG:
870326P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
870326P-1MG4065269248002