分子量
15,000-50,000
色
white to off-white
アプリケーション
detection
保管温度
−20°C
InChI
1S/C15H23N3O10/c16-7(1-4-10(19)20)13(25)17-8(2-5-11(21)22)14(26)18-9(15(27)28)3-6-12(23)24/h7-9H,1-6,16H2,(H,17,25)(H,18,26)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,27,28)/t7-,8-,9-/m0/s1
InChI Key
BUZMZDDKFCSKOT-CIUDSAMLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ルイス肺癌の治療における、サイズ 8 ~ 40 nm のミセル含有シスプラチンの効果:この研究では、癌治療におけるミセル含有シスプラチンナノ粒子の使用について調査し、治療効果における粒子サイズの重要性を強調しています。ポリ-L-グルタミン酸ナトリウム塩が、薬物送達と標的特異性を改善するために使用されています(Wang Z et al., 2021)。
- カプセル化、放出の持続、およびカルフィルゾミブの in vitro での有効性の向上を実現した 3 成分ポリペプチドナノ粒子:この論文では、抗癌剤であるカルフィルゾミブのカプセル化と放出を向上させるために、ポリ-L-グルタミン酸ナトリウムなどの 3 成分ポリペプチドナノ粒子の開発について説明しています。この研究では、薬効の改善と放出プロファイルの制御が実証されています(Agbana P et al., 2020)。
- 自然乳化による溶媒蒸発で調製し、層間重合法で機能化された高分子コアシェルナノ粒子:この研究では、自然乳化法を用いたポリマー性コアシェルナノ粒子の調製に焦点を当てています。ポリ-L-グルタミン酸ナトリウム塩は、このナノ粒子の機能化に使用され、薬物送達システムへの応用が可能です(Szczęch M et al., 2020)。
- 肝細胞癌の全身療法におけるコンブレタスタチン A4 ナノ粒子とソラフェニブの併用療法:この研究では、肝臓癌の治療におけるコンブレタスタチン A4 ナノ粒子とソラフェニブの併用について評価しています。ポリ-L-グルタミン酸ナトリウム塩は、こうしたナノ粒子の安定性と送達性を高めるために使用されており、治療成績の改善が期待されています(Wang Y et al., 2019)。
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4761-100MG:
P4761-BULK:
P4761-1G:
P4761-25G:
P4761-500MG:
P4761-25MG:
P4761-VAR:
試験成績書(COA)
資料
Layer-by-Layer (LbL) Assembly, A "Gentle Yet Flexible" Method Toward Functional Biomaterials
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.