アプリケーション
アルカリホスファターゼは、ELISA、ウエスタンブロッティング、及び組織化学的検出において抗体及び他のタンパク質への結合に使用されます。 タンパク質及び核酸を脱リン酸化するために、日常的に使用されます。 高感度が求められる場合、タンパク質の標識に使用される場合があります。 アルカリホスファターゼは、自己連結を防ぐために、DNA又はRNAの5′-末端の脱リン酸化にも使用される場合があります。また、DNA又はRNAは、アルカリホスファターゼを用いた脱リン酸化後に、放射標識されたリン酸(T4ポリヌクレオチドキナーゼによって)でタグを付けることができます。 製品番号P7640は、モノクローナルアルカリホスファターゼ抗アルカリホスファターゼ(APAAP)複合体を試験するために使用されています。
アルカリホスファターゼは、脱リン酸化カゼインなどのタンパク質に用いることができます。アルカリホスファターゼを用いて、DNAまたはRNAの5'-末端を脱リン酸化し、セルフライゲーションを予防することもできます。DNAまたはRNAは、アルカリホスファターゼによる脱リン酸化後に(T4ポリヌクレオチドキナーゼにより)放射性同位元素標識リン酸をタグとして融合することもできます。
抗体及びタンパク質接合に対して推奨される高い比活性グレードを有します。
生物化学的/生理学的作用
ウシの腸管粘膜由来のアルカリホスファターゼは、pH範囲7.5~9.5において最も安定です。本酵素はアルコール、アミン、ピロリン酸、及びフェノールのリン酸エステルに対して広い特異性を有しており、作用するために亜鉛、並びにマグネシウム又はカルシウムのニ価イオンを必要とします。
本酵素はアルコール、アミン、ピロリン酸、及びフェノールのリン酸エステルに対して広い特異性を有しています。タンパク質及び核酸を脱リン酸化するために、日常的に使用されます。
物性
ウシの腸管内のアルカリホスファターゼは二量体で、膜由来の糖タンパク質です。少なくとも3つのアイソフォームが存在し、通常は単量体あたり2つのN結合型グリカンと1つ以上のO結合型グリカンを有します。
ウシの腸管内のアルカリホスファターゼは二量体で、膜由来の糖タンパク質です。少なくとも3つのアイソフォームが存在し、通常は単量体あたり2つのN結合型グリカンと1つ以上のO結合型グリカンを有します。2 本酵素は、作用するために亜鉛、並びにマグネシウム又はカルシウムのニ価イオンを必要とします。
単位の定義
1 DEAユニットは、pH 9.8、37°C、1分間に、1 μmolの4-ニトロフェニルリン酸を加水分解する酵素量です(1 グリシンユニットは約3 DEAユニットに相当します)。
アナリシスノート
容量は、DEA unitに基づいています。
インヒビター
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7640-10G:
P7640-100MG:
P7640-1G:
P7640-VAR:
P7640-5G:
P7640-BULK:
P7640-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Hohmann et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 36(2), 137-143 (1988-02-01)
A mouse monoclonal antibody, FMC55 (an IgG1), to alkaline phosphatase was prepared and evaluated in immunostaining. Clones producing antibody to alkaline phosphatase were selected using a micro-ELISA which identified antibodies forming active soluble complexes (APAAP) with the enzyme. Conditions that
Simultaneous flow-injection determination of fluoride, monofluorophosphate and orthophosphate ions using alkaline phosphatase immobilized on a cellulose nitrate membrane and an open-circulation approach.
Tzanavaras PD and Themelis DG
Analytica Chimica Acta, 467 (1-2), 83-89 (2002)
Mamoni Dash et al.
Carbohydrate polymers, 182, 254-264 (2017-12-28)
Polyelectrolyte complexes (PEC) of chitosan and ulvan were fabricated to study alkaline phosphatase (ALP) mediated formation of apatitic minerals. Scaffolds of the PEC were subjected to ALP and successful mineral formation was studied using SEM, Raman and XRD techniques. Investigation
Intestinal alkaline phosphatase. Catalytic properties and half of the sites reactivity.
D Chappelet-Tordo et al.
Biochemistry, 13(9), 1788-1795 (1974-04-23)
On the mechanism of inhibition of intestinal alkaline phosphatase by L-phenylalanine. I. Kinetic studies.
N K Ghosh et al.
The Journal of biological chemistry, 241(11), 2516-2522 (1966-06-10)
プロトコル
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)