安全性情報
L8376
Sigma-Aldrich
肝臓アセトン粉末 ハト由来
別名:
Liver powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
品質水準
保管温度
−20°C
アプリケーション
ハト由来の肝臓アセトン粉末は、食品サンプル中のパントテン酸量の推定に用いられています。また、ラット肝臓および血液サンプル中のパントテン酸化合物を消化するためのハト肝臓アミダーゼの調製にも用いられています。
調製ノート
NADキナ-ゼ活性を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L8376-VAR:
L8376-BULK:
L8376-10G:
L8376-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tsutomu Fukuwatari et al.
Journal of nutritional science and vitaminology, 56(1), 19-26 (2010-04-01)
Recent studies showed that the urinary excretion of the water-soluble vitamins can be useful as a nutritional index. To determine how fasting affects urinary excretion of water-soluble vitamins, a human study and an animal experiment were conducted. In the human
Nima N Naseri et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(6), 527-537 (2015-05-16)
Glucose metabolism is reduced in the brains of patients with Huntington disease (HD). The mechanisms underlying this deficit, its link to the pathology of the disease, and the vulnerability of the striatum in HD remain unknown. Abnormalities in some of