安全性情報
K7250
Sigma-Aldrich
腎臓アセトンパウダー ブタ
Type II
別名:
ブタ腎臓アセトン抽出物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.26
タイプ
Type II
品質水準
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ブタ腎臓アセトンパウダーは葉酸の加水分解に使用されてきました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
K7250-VAR:
K7250-BULK:
K7250-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Study of wheat breakfast rolls fortified
with folic acid
European Journal of Nutrition, 279-286 (2002)
Nutritional characterization of traditional and improved dihe,
alimentary blue-green algae from the lake Chad region in Africa
Marina Carcea
Food Sci. Technol., 753-763 (2015)
Himali Balasooriya et al.
Food chemistry, 309, 125662-125662 (2019-11-11)
Strawberry cultivar "San Andreas" was grown under ambient (400 ppm CO2, 25 °C) and elevated (950 ppm CO2, 30 °C) growth conditions. The strawberries were subjected to in vitro gastrointestinal digestion and colonic fermentation to examine the accessibility of polyphenols, vitamin C and folates