Merck
U4010
Sigma-Aldrich
ウロキナーゼ from human kidney cells
lyophilized powder
別名:
u-プラスミノーゲンアクチベーター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
形状
lyophilized powder
分子量
heavy chain 30,400 Da
light chain 2000 Da
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒト腎細胞由来ウロキナーゼは、3次元フィブリン培養のためのdigestion mixの成分として使用されています。また、プラスミノーゲン活性化アッセイにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ウロキナーゼは、プラスミンを生成するプラスミノーゲンを切断するプロテアーゼです。 本化合物は、組織リモデリング中の細胞接着および遊走を制御するとともに細胞内シグナル伝達経路を活性化する細胞表面受容体(uPAR)に結合します。 ウロキナーゼは3つのドメインで構成され、上皮成長因子と類似したアミノ末端ドメインが中央のクリングルドメインを通してカルボキシ末端のプロテアーゼドメインに結合しています。
ウロキナーゼは腎腫瘍細胞の増殖を促進することが示されています。
物性
ヒトアルブミン、マンニトール、およびNaClを含有する凍結乾燥粉末として販売されています。
主な活性成分は低分子量型のウロキナーゼであり、スルフヒドリル結合によって結合した30,400 ダルトンのB鎖と2,000 ダルトンのA鎖からなります。
その他情報
注: ヒトプラスミノーゲンを基質に用いたところ、高い活性が得られました。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
U4010-VAR:
U4010-10KU:
U4010-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The multifaceted roles of Leptospira enolase
Salazar N, et al.
Research in Microbiology, 168(2), 157-164 (2017)
J C Kirchheimer et al.
Carcinogenesis, 9(11), 2121-2123 (1988-11-01)
Primary cultures of renal cell carcinomas and of the corresponding normal adjacent kidney tissue from 6 patients were analyzed for the effects of exogenously added urokinase-type plasminogen activator on cell proliferation as compared to the effects of tissue type plasminogen
Hematopoietic-to-mesenchymal transition of adipose tissue macrophages is regulated by integrin beta and fabricated fibrin matrices
Gavin KM, et al.
Adipocyte, 6(3), 234-249 (2017)
H R Lijnen et al.
The Journal of biological chemistry, 265(9), 5232-5236 (1990-03-25)
The mechanism of the activation of plasminogen by single-chain urokinase-type plasminogen activator (single-chain u-PA, scu-PA) was studied using rscu-PA-Glu158, a recombinant plasmin-resistant mutant of human scu-PA obtained by site-specific mutagenesis of Lys158 to Glu, and rPlg-Ala740, a recombinant human plasminogen
Helena Enocsson et al.
Translational research : the journal of laboratory and clinical medicine, 162(5), 287-296 (2013-08-07)
Assessments of disease activity and organ damage in systemic lupus erythematosus (SLE) remain challenging because of the lack of reliable biomarkers and disease heterogeneity. Ongoing inflammation can be difficult to distinguish from permanent organ damage caused by previous flare-ups or