由来生物
human plasma
品質水準
アッセイ
95% (electrophoresis)
フォーム
suspension
比活性
~8 units/mg protein (At 25 °C with Chromozym PL as the substrate.)
分子量
Mr ~85 kDa
包装
pkg of 0.5 mL (5 U)
メーカー/製品名
Roche
最適pH
8.9
輸送温度
wet ice
詳細
阻害剤:DFP、PMSF、TLCK、ロイペプチン、アプロチニン、大豆トリプシン阻害剤、α1-アンチトリプシン、α2-マクログロブリン、アンチトロンビンIIIへパリン、 APMSFおよびα2-抗プラスミン
フィブリノリジン
特異性
LysまたはArgのカルボキシル側のペプチドおよびエステル結合を加水分解するセリンエンドペプチダーゼ。 トリプシンよりも選択的。
アプリケーション
ヒトプラスミンは、ペプチダーゼ阻害アッセイにおいてオリゴペプチド基質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
プラスミンは、血液中に存在する直接作用性の線維素溶解酵素です。 その活性は、線維素溶解中のプラスミノーゲンの存在とは無関係です。プラスミンはα-2抗プラスミンによって急速かつ不可逆的に阻害されます。
物理的形状
3.2 M硫酸アンモニウム溶液中の懸濁
調製ノート
安定化剤:ヒトプラスミンには安定剤が含まれていません。
保存条件(ワーキング溶液):2~8°C
希釈溶液(pH 8.6)は、2~8°Cで1~2週間以上安定です。透析溶液の保存には、アリコートにして凍結することをお勧めします。
保存条件(ワーキング溶液):2~8°C
希釈溶液(pH 8.6)は、2~8°Cで1~2週間以上安定です。透析溶液の保存には、アリコートにして凍結することをお勧めします。
保管および安定性
2~8°Cで保存してください。(3.2 M、pH 8.6の硫酸アンモニウム懸濁液として保存することをお勧めします。)
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断にはご使用になれません。
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 6(6), 944-950 (2008-04-04)
Hemodialysis (HD) grafts often fail because of stenosis at the venous anastomosis and thrombotic occlusion. Percutaneous management relies on thrombolysis with plasminogen activators, mechanical removal of thrombus, and angioplasty of the stenotic lesion. This report describes a phase I trial
Identification and partial characterization of a novel serpin from Eudiplozoon nipponicum (Monogenea, Polyopisthocotylea
Parasite (Paris, France) (2018)
A novel Kunitz protein with proposed dual function from Eudiplozoon nipponicum (Monogenea) impairs haemostasis and action of complement in vitro
International Journal For Parasitology (2019)
NPJ Regenerative medicine, 7(1), 34-34 (2022-07-01)
The biomaterial fibrin is widely used as a clinical tissue sealant in surgery. In preclinical research, fibrin is also extensively studied as a carrier material for growth factor delivery. In these applications, premature fibrin degradation leads to recurrent bleeding, tissue