蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
抵抗性
8.37 μΩ-cm
粒径
−100 mesh
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[In]
InChI
1S/In
InChI Key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- インジウムを含む半導体:インジウムは半導体技術において重要な役割を果たしており、学術界や材料科学の分野で広く研究されています。インジウムの代表的な応用例として、インジウム-スズ酸化物(ITO)があります(Schwarz‐Schampera, 2014)。
- 液晶ディスプレイからのインジウムの回収:廃電子機器からのインジウムの回収方法について紹介しています。この分野は持続可能な化学および材料科学にとって非常に重要です(Rocchetti et al., 2016)。
- 大気中の酸化剤に曝露されたインジウムおよびインジウム酸化物の酸化と表面化学種:インジウムのさまざまな酸化状態における化学的性質と反応を、環境化学および材料化学に関連して紹介しています(Detweiler et al., 2016)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
264032-5G:4548173934822
264032-BULK:
264032-25G:4548173934815
264032-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
264032-25G | 4061833596074 |
264032-5G | 4061826122815 |