Merck
414670
Sigma-Aldrich
1-ヨード-2-(トリメチルシリル)アセチレン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiC≡CI
CAS番号:
分子量:
224.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
密度
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#CI
InChI
1S/C5H9ISi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
InChI Key
HNIRHTRSZDSMOF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene may be used to investigate the reactivity of diamagnetic cobalt(I) complex, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridyl)propenediimine]. It may be used for the synthesis of 1-(4-trimethylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyrene, via Pd-coupling with 1-iodo-2-trimethylsilylacetylene.
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
414670-1G:4.548173993935E12
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Novel polyacetylenes containing pendant 1-pyrenyl groups: synthesis, characterization, and thermal and optical properties.
Rivera E, et al.
Polymer, 43(19), 5059-5068 (2009)
Elodie E Marlier et al.
Inorganic chemistry, 51(4), 2079-2085 (2012-02-11)
A model for cobalamin was synthesized using a new monoanionic tetradentate nitrogen donor ligand; 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridyl)propenediimine (Tol-BDI((2-pp)2)H) (1), which utilizes isopropylpyridines as pendant arms on a β-diketiminate (BDI) backbone. During the synthesis of 1, the rearrangement product, Tol-BDI((2-pp)(4-pp))H (2) was observed.