Merck
338923
Sigma-Aldrich
1-フェニル-2-トリメチルシリルアセチレン
99%
別名:
1-(トリメチルシリル)-2-フェニルアセチレン, トリメチル(フェニルエチニル)シラン, フェニルエチニル-トリメチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C≡CSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
174.31
Beilstein:
3088678
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
87-88 °C/9 mmHg (lit.)
密度
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H14Si/c1-12(2,3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3
InChI Key
UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-フェニル-2-トリメチルシリルアセチレンは、SiMe3-置換アルキンです。これは、プロパルギルアルコールおよびアリルアルコールとカップリングします。様々な遷移金属触媒による1-フェニル-2-トリメチルシリルアセチレンの重合が報告されています。
アプリケーション
1-フェニル-2-トリメチルシリルアセチレンは、供与体安定化Pt-η2-アルキン錯体の調製に使用されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
338923-VAR:
338923-BULK:
338923-50G:
338923-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G G K S Narayana Kumar et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(36), 7347-7355 (2012-08-11)
Allyltrimethylsilane (allyl-TMS) reacts with propargylic alcohols 1a-1d in the presence of 10% Bi(OTf)(3) in [BMIM][BF(4)] solvent to furnish the corresponding 1,5-enynes in respectable isolated yields (87-93%) at room temperature. The utility of Bi(OTf)(3) as a superior catalyst was demonstrated in
Thermal and photochemical silicon-carbon bond activation in donor-stabilized platinum (0)-alkyne complexes.
Muller C, et al.
Organometallics, 21(6), 1190-1196 (2002)
Polymerization of 1-phenyl-2-trimethylsilylacetylene by transition metal catalysts.
Gal Y-S and Choi S-K.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 25(8), 2323-2326 (1987)