Merck
360058
Sigma-Aldrich
(トリフェニルシリル)アセチレン
98%
別名:
1,1′,1′′-(Ethynylsilylidyne)tris[benzene], Ethynyltriphenylsilane, Triphenylsilylacetylene, Triphenylsilylethyne
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3SiC≡CH
CAS番号:
分子量:
284.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
48-50 °C (lit.)
SMILES記法
C#C[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16Si/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20/h1,3-17H
InChI Key
WADKYPSVXRWORK-UHFFFAOYSA-N
詳細
(Triphenylsilyl)acetylene is a terminal alkyne. Rhodium-catalyzed asymmetric addition of (triphenylsilyl)acetylene to diphenylphosphinylallene is reported.
アプリケーション
(Triphenylsilyl)acetylene may be used in the synthesis of:
  • selenothioic acid S-alkyl esters
  • methyl 2-(di{ 3, 5-bis[(triphenylsilyl)ethynyl]phenyl}-phosphino)benzoate
  • 2-(di{3,5-bis[(triphenylsilyl)ethynyl]phenyl}-phosphino)benzoic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
360058-5G:
360058-1G:
360058-BULK:
360058-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Takahiro Nishimura et al.
Chemistry, an Asian journal, 3(8-9), 1505-1510 (2008-05-09)
The presence of an acid was found to be essential in the rhodium-catalyzed asymmetric addition of terminal alkynes to diarylphosphinylallenes giving exo-enynes in high yields with high regio- and enantioselectivity. The stereochemical outcome is determined at the protonolysis of the
Selenothioic acid S-esters: Synthesis, characterization, and trend for stability.
Murai T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(37), 8592-8597 (1997)
Crafting chiral space. The synthesis of C~ 2-symmetric diphosphine ligands for an outer-sphere catalytic reaction.
Trost BM and Marschner C.
Bulletin de la Societe Chimique De France, 134, 263-274 (1997)