Merck
399256
Sigma-Aldrich
(ジメチルフェニルシリル)アセチレン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5Si(CH3)2C≡CH
CAS番号:
分子量:
160.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
34 °C/0.07 mmHg (lit.)
密度
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9H,2-3H3
InChI Key
SSEAMHJAEFEPPK-UHFFFAOYSA-N
詳細
(Dimethylphenylsilyl)acetylene is a silylated alkyne. It is reported to participate in the alkynylation of amines catalyzed by Ruthenium complex.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
399256-BULK:
399256-5G:
399256-1G:
399256-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ipaktschi J. and Saidi MR.
Science of Synthesis Knowledge Updates, 4 (2012)