Merck
346977
Sigma-Aldrich
(トリエチルシリル)アセチレン
97%
別名:
エチニルトリエチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3SiC≡CH
CAS番号:
分子量:
140.30
Beilstein:
1743814
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
密度
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[Si](CC)(CC)C#C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1H,6-8H2,2-4H3
InChI Key
FWSPXZXVNVQHIF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(トリエチルシリル)アセチレンは、嵩の高いトリアルキルシリルで保護されたアルキンであり、様々な臭化アルキンとCadiot-Chodkiewicz交差カップリング反応を受けて、合成に有用な非対称ジインを生成します。(トリエチルシリル)アセチレンのロジウム触媒による二量化が報告されています。
アプリケーション
(トリエチルシリル)アセチレンは以下のようなトリエチルシリルエチニルアントラジチオフェンの合成に使用することができます:
  • 2,8-ジメチル-5,11-ビス(トリエチルシリルエチニル)ADT(ADT=アントラジチオフェン)
  • 2,8-ジエチル-5,11-ビス(トリエチルシリルエチニル)ADT
  • 2,8-ジプロピル-5,11-ビス(トリエチルシリルエチニル)ADT
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
346977-VAR:
346977-25G:
346977-BULK:
346977-5G:
346977-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
hin-film morphology and transistor performance of alkyl-substituted triethylsilylethynyl anthradithiophenes.
Anthony JE, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(42), 7984-7989 (2009)
Joseph P Marino et al.
The Journal of organic chemistry, 67(19), 6841-6844 (2002-09-14)
Bulky trialkylsilyl-protected alkynes such as triethylsilyl (TES), tert-butyldimethylsilyl (TBS), and triisopropylsilyl (TIPS) acetylenes underwent the Cadiot-Chodkiewicz cross-coupling reaction with different bromoalkynes to form a variety of synthetically useful unsymmetrical diynes in good yields. The diyne alcohol 10 was transformed regio-
Steric tuning of silylacetylenes and chiral phosphine ligands for rhodium-catalyzed asymmetric conjugate alkynylation of enones.
Takahiro Nishimura et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(5), 1576-1577 (2008-01-17)