About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO2
CAS番号:
分子量:
117.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
96%
bp
81 °C/20 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
NOC1CCCCO1
InChI
1S/C5H11NO2/c6-8-5-3-1-2-4-7-5/h5H,1-4,6H2
InChI Key
NLXXVSKHVGDQAT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
O-(テトラヒドロ-2H-ピラン-2-イル) ヒドロキシルアミン(OTX)は O-置換されたヒドロキシルアミンです。OTXとアルカリゲル電気泳動法とを組み合わせることにより、DNAの一本鎖破断(SSB)検出プロセスを改善できるとう報告がなされています。
アプリケーション
O-(テトラヒドロ-2H-ピラン-2-イル) ヒドロキシルアミンは 2-(5-ブロモチオフェン-2-スルホンアミド)-N-(テトラヒドロ-2H-ピラン-2-イルオキシ) アセトアミド合成にも使用できます。
この試薬は、ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤として機能する可能性のある以下の合成に適用できる可能性があります:
この試薬は、ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤として機能する可能性のある以下の合成に適用できる可能性があります:
- 2-[1-(ナフタレン-2-スルホニル)-ヘテロサイクリル]-ピリミジン-5-カルボン酸 (テトラヒドロピラン-2-イルオキシ)-アミド
- (E)-3-(2-ベンジル-1-オキソインドリン-6-イル)-N-(テトラヒドロ-2H-ピラン-2-イルオキシ) アクリルアミド
- 3-(1-ベンゼンスルホニル-2,3-ジヒドロ-1H-インドール-5-イル)-N-ヒドロキシアクリルアミド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
480894-1G:
480894-BULK:
480894-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chihiro Shinji et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(22), 7625-7651 (2006-08-01)
A series of hydroxamic acid derivatives bearing a cyclic amide/imide group as a linker and/or cap structure, prepared during our structural development studies based on thalidomide, showed class-selective potent histone deacetylase (HDAC)-inhibitory activity. Structure-activity relationship studies indicated that the steric
Patrick Angibaud et al.
European journal of medicinal chemistry, 40(6), 597-606 (2005-06-01)
A series of pyrimidyl-5-hydroxamic acids was prepared for evaluation as inhibitors of histone deacetylase (HDAC). Amino-2-pyrimidinyl can be used as a linker to provide HDAC inhibitors of good enzymatic potency.
Elisa Nuti et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(7), 2617-2629 (2011-04-26)
Matrix metalloproteinases (MMPs) are important factors in gliomas since these enzymes facilitate invasion into the surrounding brain and participate in neovascularization. In particular, the gelatinases (MMP-2 and MMP-9), and more recently MMP-25, have been shown to be highly expressed in
Tetrahedron Letters, 45, 133-133 (2004)
Han-Li Huang et al.
PloS one, 7(8), e43645-e43645 (2012-08-29)
Recently, histone deacetylase (HDAC) inhibitors have emerged as a promising class of drugs for treatment of cancers, especially subcutaneous T-cell lymphoma. In this study, we demonstrated that MPT0E028, a novel N-hydroxyacrylamide-derived HDAC inhibitor, inhibited human colorectal cancer HCT116 cell growth