アッセイ
≥97.0% (AT)
フォーム
powder
mp
~132 °C (dec.)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NOc1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
InChI Key
DBTXKJJSFWZJNS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
78725-VAR:
78725-INTR:
78725-1G:
78725-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック