Merck
671576
Sigma-Aldrich
N-フェニルヒドロキシアミン
≥95.0%
別名:
N-ヒドロキシアニリン, N-ヒドロキシベンゼンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO
CAS番号:
分子量:
109.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
mp
80-84 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
ONc1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8H
InChI Key
CKRZKMFTZCFYGB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
N-フェニルヒドロキシルアミンは、以下の合成の出発物質として使用できます。
  • 連続的な3,3-転位と脱水環化を介し、金触媒を使用して脂肪族末端アルキンで処理することによる2-アルキルインドール。
  • 3成分1ポット触媒反応によるアルデヒドおよびα、β-不飽和アルデヒドとの反応によるイソキサゾリジン。
  • ホモ3+2双極性環状付加反応を介してアルデヒドおよびシクロプロパンで処理することによるテトラヒドロ-1,2-オキサジン。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
671576-VAR:
671576-5G:
671576-1G:
671576-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Au-catalyzed synthesis of 2-alkylindoles from N-arylhydroxylamines and terminal alkynes
Wang Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(27), 7815-7817 (2011)
T P Bradshaw et al.
Free radical biology & medicine, 18(2), 279-285 (1995-02-01)
Previous studies have shown that incubation of rat red blood cells in vitro with phenylhydroxylamine (50-300 microM) induces rapid splenic sequestration of the red cells on reintroduction to isologous rats. EPR and the spin trapping agent, 5,5-dimethyl-1-pyrroline-N-oxide (DMPO), were utilized
Nilanjana Chowdhury et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(18), 5414-5417 (2010-08-21)
Photoinduced homolytic fission of nitrogen-oxygen bond in N,O-diacyl-4-benzoyl-N-phenylhydroxylamines using 310 nm UV light for 10 min produced acylaminyl and acyloxy radicals, which resulted in single strand cleavage of DNA at pH 7.0. Further the DNA cleaving ability of N,O-diacyl-4-benzoyl-N-phenylhydroxylamines found
A simple one-pot, three-component, catalytic, highly enantioselective isoxazolidine synthesis
Rios R, et al.
Tetrahedron Letters, 48(32), 5701-5705 (2007)
Christine S Olver et al.
Blood coagulation & fibrinolysis : an international journal in haemostasis and thrombosis, 24(3), 273-278 (2012-12-12)
Carboxyheme and metheme states modulate hemostasis in humans and other species. Further, carbon monoxide and/or nitric oxide production increase in inflammatory disorders involving the gastrointestinal tract, with associated hypercoagulability or hypocoagulability. In particular, the horse suffers both thrombotic or coagulopathic