Merck
N24609
Sigma-Aldrich
ニトロソベンゼン
greener alternative
≥97%
別名:
NOB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO
CAS番号:
分子量:
107.11
Beilstein:
605688
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 51
new score: 16
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
59 °C/18 mmHg (lit.)
mp
65-69 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
NLRKCXQQSUWLCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は再設計製品のカテゴリーに属しており、グリーンケミストリーの原則である“より安全な溶媒と助剤“、“エネルギー効率のための設計“および“事故防止のための本質的に安全な化学”で重要な改善が示されています。 DOZNスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
アプリケーション
スピントラップ。さまざまな付加反応、還元反応、酸化反応を起こします
スピントラップ剤。DNAの酸化的損傷や、ニトロソ化合物による好中球の呼吸バ-ストの研究に用いられています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
N24609-25G:
N24609-10G:
N24609-VAR:
N24609-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zachary J Buras et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(19), 13191-13214 (2018-05-04)
The C9H11 potential energy surface (PES) was experimentally and theoretically explored because it is a relatively simple, prototypical alkylaromatic radical system. Although the C9H11 PES has already been extensively studied both experimentally (under single-collision and thermal conditions) and theoretically, new
Eva Spieck et al.
Frontiers in microbiology, 11, 1522-1522 (2020-08-28)
Nitrification is a key process for N-removal in engineered and natural environments, but recent findings of novel nitrifying microorganisms with surprising features revealed that our knowledge of this functional guild is still incomplete. Especially nitrite oxidation - the second step
Xiuzhen Shi et al.
Environmental microbiology, 19(12), 4851-4865 (2017-07-29)
Soil ecosystem represents the largest contributor to global nitrous oxide (N
Chemical Reviews, 94, 1621-1621 (1994)
Carolina Möller et al.
Scientific reports, 7(1), 14794-14794 (2017-11-03)
MS-based proteomic analysis was combined with in silico quantum mechanical calculations to improve understanding of protein adduction by N-phenylhydroxylamine (PhNHOH) and nitrosobenzene (NOB), metabolic products of aniline. In vitro adduction of model peptides containing nucleophilic sidechains (Cys, His, and Lys)