Merck
N10950
Sigma-Aldrich
ニトロベンゼン
ReagentPlus®, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO2
CAS番号:
分子量:
123.11
Beilstein:
507540
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
210-211 °C (lit.)
グレード
reagent
品質水準
蒸気密度
4.2 (vs air)
蒸気圧
0.15 mmHg ( 20 °C)
50 mmHg ( 120 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
899 °F
expl. lim.
40 %
dilution
(for general lab use)
屈折率
n20/D 1.551 (lit.)
pH
8-8.5 (20 °C, 1 g/L)
bp
210-211 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
密度
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nitrobenzene is an aromatic compound that can be prepared by the nitration of benzene with nitric acid and sulfuric acid mixture. Reduced graphene oxide catalyzed reduction of nitrobenzene has been reported to form N-phenylhydroxylamine as an intermediate. The ability of nitrobenzene to cause DNA damage has been assessed in tobacco by single-cell gel electrophoresis (SCGE). The mechanism of photolysis of nitrobenzene has been reported.
アプリケーション
Nitrobenzene may be used as an oxidizing agent in the oxidative carbonylation of methanol in the presence of palladium diphosphane complexes.
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N10950-BULK:
N10950-500ML:
N10950-4L:4548173204031
N10950-1L:4548173204024
N10950-18L:4548173204017
N10950-VAR:
N10950-10L:
N10950-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Mechanistic Study of the Oxidative Carbonylation of Methanol Catalyzed by Palladium Diphosphane Complexes with Nitrobenzene as Oxidant.
Mooibroek TJ, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2012(9), 1403-1412 (2012)
Photodissociation dynamics of nitrobenzene and o-nitrotoluene.
Lin MF, et al.
J. Chem. Phys. , 126(6), 064310-064310 (2007)
Nitrobenzene and Nitrotoluenes.
Dugal, M.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2005)
Reduced graphene oxide as a catalyst for hydrogenation of nitrobenzene at room temperature.
Gao Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(8), 2432-2434 (2011)
R Emmanuel et al.
Journal of hazardous materials, 279, 117-124 (2014-07-23)
The present study involves a green synthesis of gold nanoparticles (Au-NPs) using Acacia nilotica twig bark extract at room temperature and trace level detection of one of the hazardous materials, viz. nitrobenzene (NB) that causes Methemoglobinaemia. The synthesis protocol demonstrates