Merck
180262
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-ニトロソプロパン ダイマー
別名:
1,1,1',1'-テトラメチルアゾエタン ジオキシド, 2-メチル-2-ニトロソプロパン ダイマー, NSC 677505, ニトロソ-t-ブタン, ニトロソ-tert-ブタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3CNO]2
CAS番号:
分子量:
174.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
81-83 °C (lit.)
官能基
C-nitroso
amine
nitroso
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)N=O.CC(C)(C)N=O
InChI
1S/2C4H9NO/c2*1-4(2,3)5-6/h2*1-3H3
InChI Key
PKKJRWITDTTZCL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ESR研究に用いる優れたスピントラップ試薬です。
スピントラップ試薬
コランニュレン骨格を持つ、空気中で安定なπ-ラジカルの合成に関与する反応剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
180262-1G:
180262-BULK:
180262-VAR:
180262-5G:
180262-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H Sun et al.
Journal of traditional Chinese medicine = Chung i tsa chih ying wen pan, 14(1), 51-55 (1994-03-01)
The free radical mechanism of enhancing radiosensibility by the Synergic Recipe to Strengthen Body Resistance (SRSBR) consisting of 10 Chinese drugs was studied by electron spin resonance (ESR) with spin trapping reagent--Nitroso-tert-butane (NtB) following irradiation of the Deoxy thymidine (dT)
Inorganic Chemistry, 31, 2333-2333 (1992)