製品名
TEMPOL, A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap.
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
crystals
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
orange
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Free radical scavenger and nitric oxide spin trap
包装
警告
再構成
その他情報
Miura, Y., et al. 2000. J. Radiat. Res. (Tokyo)41, 103.
Mota-Filipe, H., et al. 1999. Shock 12, 255.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,spleen
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
294.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
146 °C - DIN 51758
適用法令
Jan Code
581500-500MG:
581500-MG:
試験成績書(COA)