アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
216-221 °C (decomposition)
官能基
amide
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCCCC(=O)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C21H42N3O2.BrH/c1-8-24(9-2,10-3)15-13-11-12-14-19(25)22-18-16-20(4,5)23(26)21(6,7)17-18;/h18H,8-17H2,1-7H3;1H
InChI Key
NEQWUIVYFXHUMV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
766682-VAR:
766682-BULK:
766682-1G:
766682-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)